α,2,5-Trichlortoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5-Dichlorobenzyl chloride, 1,4-Dichloro-2-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-2,5-dichlorobenzene
L07506.06 L07506.14
L07506.06EA 81.8 EUR
L07506.06 L07506.14
α,2,5-Trichlortoluol ≥97%
α,2,5-Trichlortoluol
Purity: 97% CAS No.: 2745-49-5 Molecular Formula: C7H5Cl3 Formula Weight: 195.48 Refractive Index: 1.5755 Odour: Pungent Boiling Point: 121-124°/14mm Beilstein Reference: 637802 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00035818
Formel: C₇H₅Cl₃
Siedepunkt: 121…124 °C (14 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035818
CAS-Nummer: 2745-49-5
EINECS: 220-382-4
UN: 3265
ADR: 8,II