α,3,4-Trichlortoluol 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Chlormethyl)-3,4-dichlorbenzol, 3,4-Dichlorbenzylchlorid, 1,2-Dichlor-4-(chlormethyl)benzol
279050250
279051000
279055000
ACRO279050250EA
30.8
EUR
ACRO279050250
ACRO279051000
ACRO279055000
α,3,4-Trichlortoluol 98+%
α,3,4-Trichlortoluol
Formel:
C₇H₅Cl₃ Molecular Weight: 195,47 g/mol Siedepunkt: 122…124 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1,41 g/cm³ Flammpunkt: 155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000906 CAS-Nummer: 102-47-6 EINECS: 203-033-0 UN: 3265 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5756 to 1.5776 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |