α,3,4-Trichlortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Chlormethyl)-3,4-dichlorbenzol, 3,4-Dichlorbenzylchlorid, 1,2-Dichlor-4-(chlormethyl)benzol
A17672.14
A17672.18
A17672.22
A17672.30
A17672.14EA
35.4
EUR
A17672.14
A17672.18
A17672.22
A17672.30
α,3,4-Trichlortoluol ≥98%
α,3,4-Trichlortoluol
Purity: 98%
CAS No.: 102-47-6
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Flash Point: 155°(311°F)
Refractive Index: 1.5766
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 99-101°/2mm
Beilstein Reference: 386644
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000906
Formel:
C₇H₅Cl₃ Molecular Weight: 195,47 g/mol Siedepunkt: 99…101 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1,416 Flammpunkt: 155 °C (311 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000906 CAS-Nummer: 102-47-6 EINECS: 203-033-0 UN: 3265 ADR: 8,II |