α,2-Dichlortoluol 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chlor-2-(chlormethyl)benzol, 2-Chlorbenzylchlorid, OCBC
186530010 186532500
ACRO186530010EA 64.3 EUR
ACRO186530010 ACRO186532500
α,2-Dichlortoluol 98+%
α,2-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161,03 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,27 g/cm³
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000893
CAS-Nummer: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
UN: 2235
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %