α,3-Dichlortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Chlorbenzylchlorid, 1-Chlor-3-(chlormethyl)benzol
SB00676.1 SB00676.10 SB00676.50
MAYBSB00676.1EA 0 EUR
MAYBSB00676.1 MAYBSB00676.10 MAYBSB00676.50
α,3-Dichlortoluol
α,3-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161,03 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000905
CAS-Nummer: 620-20-2
EINECS: 210-629-4
UN: 2235
ADR: 6.1,III