α,4-Dichlortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chlorbenzylchlorid, 1-Chlor-4-(chlormethyl)benzol
A14696.0B A14696.0I A14696.14 A14696.30
A14696.0BEA 140 EUR
A14696.0B A14696.0I A14696.14 A14696.30
α,4-Dichlortoluol ≥98%
α,4-Dichlortoluol
Purity: 98+% CAS No.: 104-83-6 Molecular Formula: C7H6Cl2 Formula Weight: 161.03 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.5575 Odour: Pungent Melting Point: 26-30° Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 471558 UN No.: 3427 MDL No.: MFCD00000914
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161,03 g/mol
Siedepunkt: 220…221 °C
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Dichte: 1,275
Flammpunkt: 107 °C (225 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000914
CAS-Nummer: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1,III