α,α,α,4-Tetrachlortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chlorobenzotrichloride, 1-Chloro-4-(trichloromethyl)benzene
B23446.14
B23446.22
B23446.14EA
22.3
EUR
B23446.14
B23446.22
α,α,α,4-Tetrachlortoluol ≥98%
α,α,α,4-Tetrachlortoluol
Purity: 98+%
CAS No.: 5216-25-1
Molecular Formula: C7H4Cl4
Formula Weight: 229.92
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5730
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1866549
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000790
Formel:
C₇H₄Cl₄ Molecular Weight: 229,92 g/mol Siedepunkt: 245 °C Schmelzpunkt: 5…6 °C Dichte: 1,495 Flammpunkt: 140 °C (284 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000790 CAS-Nummer: 5216-25-1 EINECS: 226-009-1 UN: 1760 ADR: 8,III |