4-Chlortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chlor-4-methylbenzol
L04672.22 L04672.36 L04672.0B
L04672.22EA 29.4 EUR
L04672.22 L04672.36 L04672.0B
4-Chlortoluol ≥98%
4-Chlortoluol
Purity: 98% CAS No.: 106-43-4 Molecular Formula: C7H7Cl Formula Weight: 126.59 Flash Point: 51°(124°F) Refractive Index: 1.5200 Odour: Aromatic Melting Point: 7-9° Boiling Point: 161-163° Beilstein Reference: 1903635 Merck Reference: 14,2171 UN No.: 2238 MDL No.: MFCD00000631
Formel: C₇H₇Cl
Molecular Weight: 126.59 g/mol
Siedepunkt: 161…163 °C
Schmelzpunkt: 7…9 °C
Dichte: 1.069
Flammpunkt: 51 °C (124 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000631
CAS-Nummer: 106-43-4
EINECS: 203-397-0
UN: 2238
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02190