(4-Chlorphenyl)aceton 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Chlorophenylacetone
350700050
350700250
ACRO350700050EA
87
EUR
ACRO350700050
ACRO350700250
(4-Chlorphenyl)aceton 98%
(4-Chlorphenyl)aceton
Formel:
C₉H₉ClO Molecular Weight: 168,62 g/mol Siedepunkt: 132 °C (12 mmHg) Dichte: 1,151 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045214 CAS-Nummer: 5586-88-9 EINECS: 226-986-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5325 to 1.5345 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |