(4-Chlorphenyl)aceton
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Chlorophenylacetone
002534-1G 002534-5G
FLUO002534-1GEA 31.1 EUR
FLUO002534-1G FLUO002534-5G
(4-Chlorphenyl)aceton
(4-Chlorphenyl)aceton
Formel: C₉H₉ClO
Molecular Weight: 168,62 g/mol
MDL: MFCD00045214
CAS-Nummer: 5586-88-9
EINECS: 226-986-4