Pentafluorbenzylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
α-Chlor-2,3,4,5,6-pentafluortoluol
009308-1G
009308-5G
009308-25G
FLUO009308-1GEA
55.2
EUR
FLUO009308-1G
FLUO009308-5G
FLUO009308-25G
Pentafluorbenzylchlorid
Pentafluorbenzylchlorid
Formel:
(C₆F₅)CH₂Cl Molecular Weight: 216,54 g/mol Siedepunkt: 50 °C (1013 hPa) Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD17168377 CAS-Nummer: 653-35-0 EINECS: 211-501-0 UN: 2922 ADR: 8,II |