3,4-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,2-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzol, 3,4-Dichlorbenzotrifluorid

SB01092.1 SB01092.10 SB01092.50
MAYBSB01092.1EA 0 EUR
MAYBSB01092.1 MAYBSB01092.10 MAYBSB01092.50
3,4-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
3,4-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Molecular Weight: 215 g/mol
Siedepunkt: 173
Schmelzpunkt: –0.2 °C
Dichte: 1.486 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000555
CAS-Nummer: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR