3,4-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1,2-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzol, 3,4-Dichlorbenzotrifluorid
004694-100G 004694-500G
FLUO004694-100GEA 31.1 EUR
FLUO004694-100G FLUO004694-500G
3,4-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
3,4-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Molecular Weight: 215 g/mol
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –0,2 °C
Dichte: 1,486 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000555
CAS-Nummer: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III