2,4-Dichlorbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1,3-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzol, 2,4-Dichlorbenzotrifluorid
004693-100G 004693-500G 004693-1KG
FLUO004693-100GEA 63.9 EUR
FLUO004693-100G FLUO004693-500G FLUO004693-1KG
2,4-Dichlorbenzotrifluorid
2,4-Dichlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Molecular Weight: 215 g/mol
Siedepunkt: 193 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,4929 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000582
CAS-Nummer: 320-60-5
EINECS: 206-278-1
UN: 3265
ADR: 8,III