1-(2-Chlorethyl)-4-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
010403-1G 010403-5G
FLUO010403-1GEA 43.4 EUR
FLUO010403-1G FLUO010403-5G
1-(2-Chlorethyl)-4-fluorbenzol
1-(2-Chlorethyl)-4-fluorbenzol
Formel: C₈H₈ClF
Molecular Weight: 158,6 g/mol
MDL: MFCD00155000
CAS-Nummer: 332-43-4
EINECS: 206-364-9