α-Chlor-2-fluortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Chlormethyl)-2-fluorbenzol, 2-Fluorbenzylchlorid, α-Chlor-o-fluortoluol
SB00679.250
SB00679.1
MAYBSB00679.250EA
0
EUR
MAYBSB00679.250
MAYBSB00679.1
α-Chlor-2-fluortoluol
α-Chlor-2-fluortoluol
Formel:
C₇H₆ClF Siedepunkt: 86 °C (1013 hPa) Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000892 CAS-Nummer: 345-35-7 EINECS: 206-460-0 UN: 2920 ADR: 8,II |