α-Chlor-2-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 1-(Chlormethyl)-2-fluorbenzol, 2-Fluorbenzylchlorid, α-Chlor-o-fluortoluol
001422-100G 001422-250G FL1422.1
FLUO001422-100GEA 121 EUR
FLUO001422-100G FLUO001422-250G CHMPFL1422.1
α-Chlor-2-fluortoluol
α-Chlor-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Molecular Weight: 144,58 g/mol
Siedepunkt: 86 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000892
CAS-Nummer: 345-35-7
EINECS: 206-460-0
UN: 2920
ADR: 8,II