α-Chlor-3-fluortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Chlor-m-fluortoluol
SB01021.1 SB01021.10 SB01021.50
MAYBSB01021.1EA 0 EUR
MAYBSB01021.1 MAYBSB01021.10 MAYBSB01021.50
α-Chlor-3-fluortoluol
α-Chlor-3-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Molecular Weight: 144,58 g/mol
Siedepunkt: 67 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000904
CAS-Nummer: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8,II