α-Chlor-4-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
006201-100G 006201-500G
FLUO006201-100GEA 48.8 EUR
FLUO006201-100G FLUO006201-500G
α-Chlor-4-fluortoluol
α-Chlor-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Siedepunkt: 181,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000913
CAS-Nummer: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 3265
ADR: 8,II