2-Chlor-α,α,α-trifluortoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlorbenzotrifluorid, 1-Chlor-2-(trifluormethyl)-benzol, 1-Chlor-2-(trifluormethyl)benzol
A10753.0E A10753.22 A10753.36
A10753.0EEA 241 EUR
A10753.0E A10753.22 A10753.36
2-Chlor-α,α,α-trifluortoluol ≥99%
2-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Purity: 99% CAS No.: 88-16-4 Molecular Formula: C7H4ClF3 Formula Weight: 180.56 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4560 Melting Point: -6° Boiling Point: 151-153° Beilstein Reference: 510993 UN No.: 2234 MDL No.: MFCD00000561
Formel: C₇H₄ClF₃
Molecular Weight: 180.56 g/mol
Siedepunkt: 151…153 °C
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1.369
Flammpunkt: 58 °C (136 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000561
CAS-Nummer: 88-16-4
EINECS: 201-805-1
UN: 2234
ADR: 3 III