2-Chlor-6-fluortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
SB00544.1 SB00544.10 SB00544.50
MAYBSB00544.1EA 0 EUR
MAYBSB00544.1 MAYBSB00544.10 MAYBSB00544.50
2-Chlor-6-fluortoluol
2-Chlor-6-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Molecular Weight: 144.58 g/mol
Siedepunkt: 154
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000570
CAS-Nummer: 443-83-4
EINECS: 207-141-9
UN: 1993
ADR: 3 III