4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: 1-Chlor-4-(trifluormethyl)benzol, 4-Chlorbenzotrifluorid

003148-500G 003148-1KG 003148-2.5KG
FLUO003148-500GEA 0 EUR
FLUO003148-500G FLUO003148-1KG FLUO003148-2.5KG
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄ClF₃
Molecular Weight: 180,56 g/mol
Siedepunkt: 136 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –36 °C
Dichte: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000627
CAS-Nummer: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02145

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR