2-Chlor-5-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Chloro-4-fluoro-2-methylbenzene
001598-5G 001598-25G
FLUO001598-5GEA 31.1 EUR
FLUO001598-5G FLUO001598-25G
2-Chlor-5-fluortoluol
2-Chlor-5-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Molecular Weight: 144.58 g/mol
Siedepunkt: 156
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040853
CAS-Nummer: 33406-96-1
EINECS: 251-508-6