4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Chlor-5-(trifluormethyl)nitrobenzol, CMNT, 4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
004508-250G 004508-1KG
FLUO004508-250GEA 0 EUR
FLUO004508-250G FLUO004508-1KG
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molecular Weight: 225.55 g/mol
Siedepunkt: 223
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1.535 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007084
CAS-Nummer: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
UN: 2307
ADR: 6.1 II