4-Chlor-2-fluor-5-nitrotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
010675-5G 010675-25G
FLUO010675-5GEA 79.1 EUR
FLUO010675-5G FLUO010675-25G
4-Chlor-2-fluor-5-nitrotoluol
4-Chlor-2-fluor-5-nitrotoluol
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Molecular Weight: 189,57 g/mol
MDL: MFCD00134231
CAS-Nummer: 18349-11-6
EINECS: 242-225-9