2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chlor-4-nitro-2-(trifluormethyl)benzol, 2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid
L06623.14 L06623.22
L06623.14EA 28.5 EUR
L06623.14 L06623.22
2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid ≥98%
2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid
Purity: 98% CAS No.: 777-37-7 Molecular Formula: C7H3ClF3NO2 Formula Weight: 225.55 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5080 Melting Point: ca 22° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 2216169 MDL No.: MFCD00007296
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Siedepunkt: 232 °C
Schmelzpunkt: ∼22 °C
Dichte: 1,547
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007296
CAS-Nummer: 777-37-7
EINECS: 212-287-1