2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 1-Chlor-4-nitro-2-(trifluormethyl)benzol, 2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid

004507-100G 004507-500G
FLUO004507-100GEA 78.9 EUR
FLUO004507-100G FLUO004507-500G
2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid
2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molecular Weight: 225,55 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25…27 °C
Dichte: 1,527 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007296
CAS-Nummer: 777-37-7
EINECS: 212-287-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR