2-Chlor-4-iodtoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-4-iodo-1-methylbenzene, 1-Chloro-5-iodo-2-methylbenzene
TL00633.1
TL00633.10
TL00633.50
MAYBTL00633.1EA
0
EUR
MAYBTL00633.1
MAYBTL00633.10
MAYBTL00633.50
2-Chlor-4-iodtoluol
2-Chlor-4-iodtoluol
Formel:
C₇H₆ClI Molecular Weight: 252.48 g/mol |
MDL:
MFCD00040872 CAS-Nummer: 83846-48-4 EINECS: 281-024-0 |