2-Chlor-4-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chloro-4-iodo-1-methylbenzene, 1-Chloro-5-iodo-2-methylbenzene
001152-25G
001152-100G
FLUO001152-25GEA
39.9
EUR
FLUO001152-25G
FLUO001152-100G
2-Chlor-4-iodtoluol
2-Chlor-4-iodtoluol
Formel:
C₇H₆ClI Molecular Weight: 252.48 g/mol |
MDL:
MFCD00040872 CAS-Nummer: 83846-48-4 EINECS: 281-024-0 |