α-Chlor-4-nitrotoluol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Nitrobenzylchlorid, α-Chlor-p-nitrotoluol, 4-Nitro-benzylchlorid
161090100 161091000 161092500
ACRO161090100EA 20.9 EUR
ACRO161090100 ACRO161091000 ACRO161092500
α-Chlor-4-nitrotoluol 99%
α-Chlor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (,6 mmHg)
Schmelzpunkt: 71…74 °C
Dichte: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007374
CAS-Nummer: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 74 °C
GC ≥98.5 %