2-Chlor-4-nitrotoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B23542.14 B23542.22
B23542.14EA 32 EUR
B23542.14 B23542.22
2-Chlor-4-nitrotoluol ≥98%
2-Chlor-4-nitrotoluol
Purity: 98% CAS No.: 121-86-8 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 62-66° Boiling Point: 260° UN No.: 3457 MDL No.: MFCD00007210
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 260 °C
Schmelzpunkt: 62…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007210
CAS-Nummer: 121-86-8
EINECS: 204-501-7
UN: 3457
ADR: 6.1,III