4-Chlor-3-nitrotoluol 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chloro-4-methyl-2-nitrobenzene
A11383.22 A11383.36
A11383.22EA 77.4 EUR
A11383.22 A11383.36
4-Chlor-3-nitrotoluol 97+%
4-Chlor-3-nitrotoluol
Purity: 97+% CAS No.: 89-60-1 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Flash Point: 129°(264°F) Refractive Index: 1.5580 Melting Point: ca 7° Boiling Point: 260-262° Beilstein Reference: 511055 UN No.: 2433 MDL No.: MFCD00007085
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 260…262 °C
Schmelzpunkt: ∼7 °C
Dichte: 1,295
Flammpunkt: 129 °C (264 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007085
CAS-Nummer: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
UN: 2433
ADR: 6.1,III