4-Chlor-2-nitrotoluol ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

B23382.22 B23382.36
B23382.22EA 36.8 EUR
B23382.22 B23382.36
4-Chlor-2-nitrotoluol ≥99%
4-Chlor-2-nitrotoluol

Purity: 99% CAS No.: 89-59-8 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 242° UN No.: 3457 MDL No.: MFCD00007215

Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 242 °C
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Dichte: 1,2559 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 120 °C (248 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007215
CAS-Nummer: 89-59-8
EINECS: 201-921-2
UN: 3457
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR