3-Methoxybenzylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12630.06 A12630.14 A12630.18 A12630.30
A12630.06EA 27.6 EUR
A12630.06 A12630.14 A12630.18 A12630.30
3-Methoxybenzylchlorid ≥98%
3-Methoxybenzylchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 824-98-6 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 122-123°/12mm Beilstein Reference: 636684 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00000907
Formel: C₈H₉ClO
Siedepunkt: 122…123 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,078
Flammpunkt: 101 °C (213 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000907
CAS-Nummer: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 1760
ADR: 8,III