3-Anisoylchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Anissäurechlorid, 3-Methoxybenzoylchlorid, 3-Methoxybenzoesäurechlorid, m-Anissäurechlorid
B23571.09
B23571.18
B23571.30
B23571.09EA
42.3
EUR
B23571.09
B23571.18
B23571.30
3-Anisoylchlorid ≥99%
3-Anisoylchlorid
Purity: 99%
CAS No.: 1711-05-3
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5586
Boiling Point: 123-125°/15mm
Beilstein Reference: 386659
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000673
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170.6 g/mol Siedepunkt: 123…125 °C (15 mmHg) Dichte: 1.214 Flammpunkt: 92 °C (197 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000673 CAS-Nummer: 1711-05-3 EINECS: 216-975-2 UN: 1729 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...