3-Chlor-2-methylanisol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-6-methoxytoluene, 1-Chloro-3-methoxy-2-methylbenzene
B22203.06
B22203.14
B22203.22
B22203.06EA
51.9
EUR
B22203.06
B22203.14
B22203.22
3-Chlor-2-methylanisol ≥97%
3-Chlor-2-methylanisol
Purity: 97%
CAS No.: 3260-88-6
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5395
Melting Point: -3°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 1862220
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00070772
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156.61 g/mol Siedepunkt: 212…215 °C Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1.160 Flammpunkt: 92 °C (197 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070772 CAS-Nummer: 3260-88-6 EINECS: 221-862-6 ADR: 3 III |