Benzotrifluorid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: α,α,α-Trifluortoluol, Lösungsmittel BTF
139770500 139775000 139770025
ACRO139770500EA 20.9 EUR
ACRO139770500 ACRO139775000 ACRO139770025
Benzotrifluorid 99+%
Benzotrifluorid
Formel: C₇H₅F₃
Molecular Weight: 146,11 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,19 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000372
CAS-Nummer: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
UN: 2338
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05485864abd8b35273efdbb2e08a5ed79b907869&vid=3bc01224d36fbaaa4afb501b0dd876d8c9eaf997&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %