Benzotrifluorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: α,α,α-Trifluortoluol, Lösungsmittel BTF
B21340.0B B21340.30
B21340.0BEA 106 EUR
B21340.0B B21340.30
Benzotrifluorid ≥99%
Benzotrifluorid
Purity: 99% CAS No.: 98-08-8 Molecular Formula: C7H5F3 Formula Weight: 146.11 Flash Point: 12°(54°F) Refractive Index: 1.4145 Odour: Aromatic Melting Point: -29° Boiling Point: 101-103° Beilstein Reference: 1906908 Merck Reference: 14,1110 UN No.: 2338 MDL No.: MFCD00000372
Formel: C₇H₅F₃
Molecular Weight: 146,11 g/mol
Siedepunkt: 101…103 °C
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,188
Flammpunkt: 12 °C (54 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000372
CAS-Nummer: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
UN: 2338
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05485864abd8b35273efdbb2e08a5ed79b907869&vid=3bc01224d36fbaaa4afb501b0dd876d8c9eaf997&prid=web&clid=SAPDAM