2,6-Difluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Difluoro-2-methylbenzene
B25076.06
B25076.14
B25076.06EA
33.5
EUR
B25076.06
B25076.14
2,6-Difluortoluol ≥98%
2,6-Difluortoluol
Purity: 98%
CAS No.: 443-84-5
Molecular Formula: C7H6F2
Formula Weight: 128.12
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4528
Odour: Aromatic
Boiling Point: 112-115°
Beilstein Reference: 1932656
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00043898
Formel:
C₇H₆F₂ Siedepunkt: 112…115 °C Dichte: 1,130 Flammpunkt: 10 °C (50 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043898 CAS-Nummer: 443-84-5 UN: 2388 ADR: 3,II |