2,6-Difluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,3-Difluoro-2-methylbenzene
003205-25G 003205-5G
FLUO003205-25GEA 219 EUR
FLUO003205-25G FLUO003205-5G
2,6-Difluortoluol
2,6-Difluortoluol
Formel: C₇H₆F₂
Siedepunkt: 111…112 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1296 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00043898
CAS-Nummer: 443-84-5
UN: 2388
ADR: 3,II