2,4-Difluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Difluoro-1-methylbenzene
A11667.06 A11667.14
A11667.06EA 18.7 EUR
A11667.06 A11667.14
2,4-Difluortoluol ≥98%
2,4-Difluortoluol
Purity: 98+% CAS No.: 452-76-6 Molecular Formula: C7H6F2 Formula Weight: 128.12 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4490 Odour: Aromatic Boiling Point: 114-115° Beilstein Reference: 1931681 UN No.: 2388 MDL No.: MFCD00000332
Formel: C₇H₆F₂
Molecular Weight: 128,12 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C
Dichte: 1,121
Flammpunkt: 15 °C (59 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000332
CAS-Nummer: 452-76-6
EINECS: 207-211-9
UN: 2388
ADR: 3,II