2,4-Difluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,4-Difluoro-1-methylbenzene
001696-25G 001696-10G 001696-100G
FLUO001696-25GEA 0 EUR
FLUO001696-25G FLUO001696-10G FLUO001696-100G
2,4-Difluortoluol
2,4-Difluortoluol
Formel: C₇H₆F₂
Molecular Weight: 128,12 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000332
CAS-Nummer: 452-76-6
EINECS: 207-211-9
UN: 2388
ADR: 3,II