2,5-Difluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,4-Difluoro-2-methylbenzene
001466-25G 001466-10G
FLUO001466-25GEA 28.5 EUR
FLUO001466-25G FLUO001466-10G
2,5-Difluortoluol
2,5-Difluortoluol
Formel: C₇H₆F₂
Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000347
CAS-Nummer: 452-67-5
EINECS: 207-205-6
UN: 2388
ADR: 3,II