α,α,α,2-Tetrafluortoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluorbenzotrifluorid, 1-Fluor-2-(trifluormethyl)benzol
A18095.06
A18095.14
A18095.22
A18095.06EA
26.9
EUR
A18095.06
A18095.14
A18095.22
α,α,α,2-Tetrafluortoluol ≥99%
α,α,α,2-Tetrafluortoluol
Purity: 99%
CAS No.: 392-85-8
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -49°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 2046638
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000374
Formel:
C₇H₄F₄ Molecular Weight: 164,1 g/mol Siedepunkt: 114…115 °C Schmelzpunkt: –49 °C Dichte: 1,293 Flammpunkt: 17 °C (62 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000374 CAS-Nummer: 392-85-8 EINECS: 206-880-4 UN: 1993 ADR: 3,II |