2-Fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Fluor-2-methylbenzol
001423-250G 001423-1KG
FLUO001423-250GEA 0 EUR
FLUO001423-250G FLUO001423-1KG
2-Fluortoluol
2-Fluortoluol
Formel: C₇H₇F
Molecular Weight: 110.13 g/mol
Siedepunkt: 113
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 1.005 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 8
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000322
CAS-Nummer: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207