α,α,α,3-Tetrafluortoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Fluor-3-(trifluormethyl)benzol, 3-Fluorbenzotrifluorid
A15055.14 A15055.22
A15055.14EA 42.8 EUR
A15055.14 A15055.22
α,α,α,3-Tetrafluortoluol ≥99%
α,α,α,3-Tetrafluortoluol
Purity: 99% CAS No.: 401-80-9 Molecular Formula: C7H4F4 Formula Weight: 164.10 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4010 Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 2045664 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000382
Formel: C₇H₄F₄
Molecular Weight: 164,1 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C
Schmelzpunkt: –81,5 °C
Dichte: 1,303
Flammpunkt: 7 °C (44 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000382
CAS-Nummer: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
UN: 1993
ADR: 3,II