α,α,α,3-Tetrafluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Fluor-3-(trifluormethyl)benzol, 3-Fluorbenzotrifluorid
001421-25G 001421-100G 001421-500G
FLUO001421-25GEA 31.1 EUR
FLUO001421-25G FLUO001421-100G FLUO001421-500G
α,α,α,3-Tetrafluortoluol
α,α,α,3-Tetrafluortoluol
Formel: C₇H₄F₄
Molecular Weight: 164,1 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –81,5 °C
Dichte: 1,3021 g/cm³ (16.9 °C)
MDL: MFCD00000382
CAS-Nummer: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
UN: 1993
ADR: 3,II