3-Fluortoluol

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 1-Fluoro-3-methylbenzene

FL1442.POR 001442-250G 001442-1KG
CHMPFL1442.POREA 0 EUR
CHMPFL1442.POR FLUO001442-250G FLUO001442-1KG
3-Fluortoluol
3-Fluortoluol
Formel: C₇H₇F
Molecular Weight: 110.13 g/mol
Siedepunkt: 115
Schmelzpunkt: –88 °C
Dichte: 0.9986 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000339
CAS-Nummer: 352-70-5
EINECS: 206-524-8
UN: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR