α,α,α,4-Tetrafluortoluol 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluorbenzotrifluorid, 1-Fluor-4-(trifluormethyl)benzol
A13377.06
A13377.14
A13377.06EA
49.2
EUR
A13377.06
A13377.14
α,α,α,4-Tetrafluortoluol 98
α,α,α,4-Tetrafluortoluol
Purity: 98+%
CAS No.: 402-44-8
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4010
Melting Point: -42°
Boiling Point: 103-105°
Beilstein Reference: 1909390
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000399
Formel:
C₇H₄F₄ Molecular Weight: 164.1 g/mol Siedepunkt: 103…105 °C Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 1.295 Flammpunkt: 10 °C (50 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000399 CAS-Nummer: 402-44-8 EINECS: 206-944-1 UN: 1993 ADR: 3 II |