α,α,α,4-Tetrafluortoluol

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 4-Fluorbenzotrifluorid, 1-Fluor-4-(trifluormethyl)benzol

SB00687.1 SB00687.10 SB00687.50
MAYBSB00687.1EA 0 EUR
MAYBSB00687.1 MAYBSB00687.10 MAYBSB00687.50
α,α,α,4-Tetrafluortoluol
α,α,α,4-Tetrafluortoluol
Formel: C₇H₄F₄
Molecular Weight: 164,1 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,293 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000399
CAS-Nummer: 402-44-8
EINECS: 206-944-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR